Learn More
MedChemExpress TFLLR-NH2(TFA)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.77% |
| CAS | 1313730-19-6 |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekulargewicht | 761.83 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic) |