missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFPI Monoclonal Antibody (OTI3B1), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17546423
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17546423 100 μL 100 Mikroliter
17566423 30 μL 30 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17546423 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA806306

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), also known as lipoprotein-associated coagulation inhibitor, is a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. TFPI is glycosylated and predomitly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. TFPI inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop.

Spezifikation

Antigen TFPI
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3B1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen TFPI
Gen-Zugriffsnummer P10646
Gen-Alias EPI, LACI, TFI, TFPI1
Gensymbole TFPI
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 29-304 of human TFPI produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7035
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.