missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (8D3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18747941 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Dimensione della confezione:
250 Mikroliter
Codice prodotto. Menge unitSize
18747941 0.25 mL 250 Mikroliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18747941

Marca: Novus Biologicals NB10064979AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen TfR (Transferrin R)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 8D3
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse transformed endothelioma cell line t.end1.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7037
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.