Learn More
TfR (Transferrin R) Antibody (MEM-189), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18000644 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18000644 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18000644
Marke: Novus Biologicals NB5004930.1MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TfR (Transferrin R)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon MEM-189
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 2 ug/ml, Immunoprecipitation 1:50, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer P02786
Gen-Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Gensymbole TFRC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KG1 human acute myelogenous leukaemia cell line (NM_001128148.1).
Molekulargewicht des Antigens 95 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7037
Testspezifität The antibody MEM-189 reacts with CD71 antigen (transferrin receptor), a 95 kDa type II homodimeric transmembrane glycoprotein expressed on activated B and lymphocytes, macrophages and erythroid precursors; it is lost on resting blood leukocytes. The antibody MEM-189 does not block binding of transferrin to the receptor. HLDA VI; WS Code NL N-L025
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1