Learn More
Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10555699
Click to view available options
Sondentyp:
Befestigt
Gepunktet, Pt 1000 Sensor
Glasbeschichtet
Spitz
Stumpf
Enthält:
Ohne Kabel
Silikonkabel
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
Modell:
TFX 410
TFX 410-1 & TPX 200
TFX 410-1 TPX 100
TFX 410-1 TPX 400
TFX 410-1 und TPX 200-40
TFX 410-1 und TPX 300
TFX 410-1 und TPX 400-15
TFX 410-1 und TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10555699
Marke: Ebro Electronic™ 13404184A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie
Höhe (metrisch) 109 mm
Enthält Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
Länge (metrisch) 54 mm
Länge (metrisch) Sonde 400 mm
Material Stainless Steel, Plastic
Modell TFX 410-1 und TPX 200-40
Sondentyp Spitz
Auflösung 0.1 °C
Gewicht (metrisch) 0.4 kg
Produkttyp Präzisions-Kernthermometer
Datenspeicherung Keine
Beschreibung Without cable
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Akkulaufzeit ca. 5 Jahre
Akkutyp Lithium 3 V/Typ CR 2477
Genauigkeit ± 0,3 °C/± 0,5 °F
Immersion Length 400 mm
Display LCD
Breite (metrisch) 22 mm