missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie

Click to view available options
Sondentyp:
Befestigt
Gepunktet, Pt 1000 Sensor
Glasbeschichtet
Spitz
Stumpf
Enthält:
Ohne Kabel
Silikonkabel
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
Modell:
TFX 410
TFX 410-1 & TPX 200
TFX 410-1 TPX 100
TFX 410-1 TPX 400
TFX 410-1 und TPX 200-40
TFX 410-1 und TPX 300
TFX 410-1 und TPX 400-15
TFX 410-1 und TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16 |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie |
| Höhe (metrisch) | 109 mm |
| Enthält | Silikonkabel |
| Länge (metrisch) | 54 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 600 mm |
| Material | Stainless Steel, Plastic |
| Modell | TFX 410 |
| Sondentyp | Befestigt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur