missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-alpha Antibody (TGFA/1119), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18601686 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18601686 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18601686

Marke: Novus Biologicals NBP247737B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TGF-alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-alpha
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TGFA/1119
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias protransforming growth factor alpha, TFGA, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor-alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length TGF-alpha protein (Uniprot: P01135)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7039
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.