Learn More
Invitrogen™ TGF beta-1,2,3 Monoclonal Antibody (1D11)

Beschreibung
This antibody recognizes human TGF-beta 1, TGF-beta 2, and TGF-beta 3. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method. Neutralization: measured by its ability to neutralize TGF beta-1 inhibition of IL-4-dependent proliferation in the HT-2 mouse T cell line. The Neutralization Dose (ND50) is typically 0.25-1.25 μg/mL in the presence of 1 ng/mL Recombinant Human TGF beta-1 and 7.5 ng/mL Recombinant Mouse IL-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TGF beta-1,2,3 |
| Anwendungen | ELISA, Inhibition Assays, Neutralization, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1D11 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 5% trehalose and No Preservative; pH 7.4 |
| Gen | TGFB1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P01137, P04202, P09531, P10600, P16047, P17125, P18341, P21214, P27090, P30371, P61812 |
| Gen-Alias | CED; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; tgf beta 1; tgf beta 3; tgf beta1; TGFB; Tgfb1; Tgfb-1; TGFB4; TGFbeta; TGF-beta 1; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGF-beta4; tissue growth factor-beta4; Transforming growth factor; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta 4; transforming growth factor beta 4 precursor; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor, beta 1 (Camurati-Engelmann disease); transforming growth factor, beta-1; transforming growth factor-beta 1; transforming growth factor-beta-1 precursor |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.