missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta 1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
TGF-beta 1 Monoclonal specifically detects TGF-beta 1 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TGF-beta 1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 141322 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Alias | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Gensymbole | TGFB1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?