missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta Antibody (1D11.16.8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-47736-0.1MG

Artikelnummer. 18108227

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 €
    455.70 € / 0.10 Milligramm
    Sparen 26.30 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TGF-beta Monoclonal specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional, Sandwich ELISA, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), Inhibition Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TGF-beta
Monoclonal
1.0 mg/mL
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 8-25 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.5 - 1.0ug/ml, Functional, Sandwich ELISA, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), Inhibition Activity
TGFB1
Bovine TGF-beta2 protein
Protein A or G purified
RUO
7040
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey
Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay, ELISA, Neutralization
1D11.16.8
Unconjugated
PBS with No Preservative
Mouse
13 kDa
0.1 mg
Primary
This MAb recognizes TGF beta 1, 2 and 3. Three TGF betas have been identified in mammals. TGFbeta1, TGFbeta2 and TGFbeta3 are each synthesized as precursor proteins that are very similar in that each is cleaved to yield a 112 amino acid polypeptide that remains associated with the latent portion of the molecules. Biologically active TGFbeta requires dimerization of the monomers (usually homodimers) and release of the latent peptide portion. Overall, the mature region of the TGFbeta3 protein has approximately 80% identity to the mature region of both TGFbeta1 and TGFbeta2. However, the NH2 terminals or precursor regions of their molecules share only 27% sequence identity. TGFbeta's inhibit the growth of epithelial cells and stimulate the growth of mesenchymal cells.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt