Beschreibung
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for ELISA, Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TGF-beta |
| Anwendungen | ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | TGFB/510 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Full length recombinant human TGF-beta protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |