missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta RI/ALK-5 Antibody (RM0016-3A11), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18153600 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18153600 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18153600 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP211921AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

TGF-beta RI/ALK-5 Monoclonal specifically detects TGF-beta RI/ALK-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta RI/ALK-5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0016-3A11
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias AAT5, activin A receptor type II-like kinase, 53kD, activin A receptor type II-like kinase, 53kDa, Activin receptor-like kinase 5, ACVRLK4, ALK-5ALK5, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, LDS1A, LDS2A, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, tbetaR-I, TGFB1R1, TGF-beta receptor type I, TGF-beta receptor type-1, TGF-beta type I receptor, TGFR-1, transforming growth factor beta receptor I, transforming growth factor, beta receptor 1, transforming growth factor, beta receptor I (activin A receptor type II-likekinase, 53kD), Transforming growth factor-beta receptor type I
Gensymbole TGFBR1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse TGF-beta RI/ALK-5 (extracellular domain)
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Angiogenesis, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7046
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.