Learn More
Abnova™ TGFBR3 Split FISH-Sonde
Artikelnummer. p-7192998
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16083485 100 μl 100 Mikroliter
16093485 200 μl 200 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16083485
Marke: Abnova™ FS0051.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Transformierender Wachstumsfaktor, beta-Rezeptor III
Gen-Alias BGCAN, Betaglykan
Gensymbol TGFBR3
Gen-ID (Entrez) 7049
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit