Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 30 bis110 °C, Aluminiumlegierung
Beschreibung
Shape: Rectangle; Size: 12 x 18 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Größe | 12 x18 Zoll. |
| Temperatur (metrisch) | 30°C bis 110°C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 30.9 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 14 kg |
| Wirkleistung | 1650 W |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 1650 W |
| Form | Rechteck |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?