Learn More
TH Monoclonal Antibody (OTI3H3), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. p-200018876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17566002 30 μL 30 Mikroliter
17546002 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17566002 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA506542S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
TH Monoclonal antibody specifically detects TH in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Spezifikation
Antigen TH
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3H3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen TH
Gen-Zugriffsnummer P07101
Gen-Alias dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TH produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7054
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2a