Learn More
Thalliumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thallium Bromide |
| CAS | 7789-40-4 |
| Menge | 2.5 g |
| Summenformel | BrTl |
| Synonym | Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Br-].[Tl+] |
| IUPAC-Name | Thallium(1+);bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.29 |
| Formelmasse | 283.8927 |