Learn More
Thalliumethoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thallium Ethoxide |
| CAS | 20398-06-5 |
| Summenformel | C2 H6 O . Tl |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;; |
| SMILES | [Tl].CCO |
| IUPAC-Name | Ethanol;λ 1-Thallan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.452 |
| Formelmasse | 251.016 |