Learn More
Thalliumgranulat, 6 mm (0.2 Zoll) & nach unten, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326498 25 g 25 Gramm
11336498 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11326498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012131.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Wasser verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, Thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium granules
Farbe Blau-weiß
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 6mm (0.2 in.) & down
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Reinheit (%) 99.99%