Learn More
Thallium(I)-2,4-Pentandionat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080348
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15422967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 078113.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14219-90-0
Summenformel C5H7O2Tl
Molekulargewicht (g/mol) 303.489
MDL-Nummer MFCD00013506
InChI-Schlüssel QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Synonym thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
IUPAC-Name [(E)-4-Oxopent-2-en-2-yl]oxythallium
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt >134°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 303.5
Reinheit (%) ≥97%