Learn More
Thallium(I)-bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331908
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11331908 25 g 25 Gramm
11321908 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11331908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011841.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-40-4
MDL-Nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) bromide
Schmelzpunkt ∼460°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water
Formelmasse 284.28
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL