Learn More
Thallium(I)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398567
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035720.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I) bromide is used in blue sensitive photodetectors. It is also used as a real-time x-ray image sensor. Further, it acts as a standard for elemental thallium. In addition to this, it is a compound semiconductor used in room temperature X- and gamma-ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-40-4
MDL-Nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) bromide
Schmelzpunkt ∼460°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 284.28
Reinheit (%) 99.998%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL