Learn More
Thallium(I)-hexafluorphosphat(V), 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354577
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039627.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60969-19-9
Summenformel F6PTl
Molekulargewicht (g/mol) 349.344
MDL-Nummer MFCD00049807
InChI-Schlüssel FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 10904204
IUPAC-Name Thallium(1+); Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) hexafluorophosphate(V)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN1707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 349.34
Reinheit (%) ≤97%