Learn More
Thallium(I)-iodid, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354638
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354638 10 g 10 Gramm
11344638 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043001.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-30-9
Summenformel ITl
Molekulargewicht (g/mol) 331.28
MDL-Nummer MFCD00011279
InChI-Schlüssel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-Name λ¹-Thallanyliumjodid
SMILES [I-].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt 824°C
Chemischer Name oder Material Thallium (I) iodide
Schmelzpunkt 440°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formelmasse 331.27
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.1 g/mL