Learn More
Thallium(I)-nitrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10481671 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521174 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10481671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265590250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-45-1
Summenformel NO3Tl
Molekulargewicht (g/mol) 266.38
MDL-Nummer MFCD00011280
InChI-Schlüssel FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
IUPAC-Name Thallium(1+); Nitrat
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 433.0°C
Chemischer Name oder Material Thallium(I) nitrate
Schmelzpunkt 206,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel TlNO3
Fieser 13,86
Merck Index 15, 9414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 266.38
Reinheit (%) 99.5%