Learn More
Thallium(I)-Selenid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323378
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11323378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036296.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15572-25-5
Thallium(I) selenide is used in molten form as a semiconductor. Semiconducting thallium(I) selenide is used for IR detection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15572-25-5
MDL-Nummer MFCD00049603
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) selenide
Schmelzpunkt ∼340°C
Physikalische Form Klumpen
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9267
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and acids.
Formelmasse 487.7
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 9.05 g/mL