Learn More
Thallium(III)-chloridhydrat, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thallium(III) chloride hydrate |
| Schmelzpunkt | 37°C |
| Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1707 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water 862g/L |
| Formelmasse | 310.73 (Anhydrous) |