Learn More
Thallium(III)-oxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023742
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11385109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17601.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1314-32-5 | O3Tl2 | 456.757 g/mol
Thallium(III) oxide is used in organic synthesis and as an analytical reagent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thallium(III)-oxid wird in der organischen Synthese und als analytisches Reagenz verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Alkalien. Zersetzt sich in HCl und H2SO4
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-32-5
Summenformel O3Tl2
Molekulargewicht (g/mol) 456.757
MDL-Nummer MFCD00011276
InChI-Schlüssel QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 3579754
IUPAC-Name Oxo(oxothallanyloxy)thallan
SMILES O=[Tl]O[Tl]=O
Spezifikation
Siedepunkt 875°C
Chemischer Name oder Material Thallium(III) oxide
Schmelzpunkt 717°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9268
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4
Formelmasse 456.74
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.65