Learn More
Thallium(III)-trifluoracetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359129
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11359129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087913.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 23586-53-0 | C6F9O6Tl | 543.426 g/mol
Thallium(III) trifluoroacetate is an oxidizing agent used in the synthesis of S-substituted cysteine peptides and proteins containing disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23586-53-0
Summenformel C6F9O6Tl
Molekulargewicht (g/mol) 543.426
MDL-Nummer MFCD00000414
InChI-Schlüssel PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Synonym thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
IUPAC-Name Thallium(3+); 2,2,2-Trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium (III) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 213°C (decomposition)
Physikalische Form Fest
Menge 2 g
UN-Nummer UN1707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (decomposes).
Formelmasse 543.42
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Hygroskopisch