Learn More
Thallium-Isotopenstandard: Tl @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Tl-203), VHG™
Artikelnummer. 30003147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003147 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003147 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS203TL50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Thallium-Isotopenstandard: Tl @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Tl-203)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material total elem
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile total elem
Versandbedingung Raumtemperatur
IUPAC-Name Gesamtelement
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 50 mL