Learn More
THEG Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-94793-0.02ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18626922
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
THEG Polyclonal antibody specifically detects THEG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
THEG
Polyclonal
Western Blot 1:200-1:2000
CT56Cancer/testis antigen 56, MGC26138, testis-specific, Theg homolog, Theg homolog (mouse)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-379 of human THEG (NP_057669.1). MGDSRRRSLGNQPSSEAAGRSEREQDGDPRGLQSSVYESRRVTDPERQDLDNAELGPEDPEEELPPEEVAGEEFPETLDPKEALSELERVLDKDLEEDIPEISRLSISQKLPSTTMTKARKRRRRRRLMELAEPKINWQVLKDRKGRCGKGYAWISPCKMSLHFCLCWPSVYWTERFLEDTTLTITVPAVSRRVEELSRPKRFYLEYYNNNRTTPVWPIPRSSLEYRASSRLKELAAPKIRDNFWSMPMSEVSQVSRAAQMAVPSSRILQLSKPKAPATLLEEWDPVPKPKPHVSDHNRLLHLARPKAQSDKCVPDRDPRWEVLDVTKKVVASPRIISLAKPKVRKGLNEGYDRRPLASMSLPPPKASPEKCDQPRPGL
0.02 mL
Stem Cells
51298
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat