Beschreibung
THEG Polyclonal antibody specifically detects THEG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | THEG |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:200-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | CT56Cancer/testis antigen 56, MGC26138, testis-specific, Theg homolog, Theg homolog (mouse) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-379 of human THEG (NP_057669.1). MGDSRRRSLGNQPSSEAAGRSEREQDGDPRGLQSSVYESRRVTDPERQDLDNAELGPEDPEEELPPEEVAGEEFPETLDPKEALSELERVLDKDLEEDIPEISRLSISQKLPSTTMTKARKRRRRRRLMELAEPKINWQVLKDRKGRCGKGYAWISPCKMSLHFCLCWPSVYWTERFLEDTTLTITVPAVSRRVEELSRPKRFYLEYYNNNRTTPVWPIPRSSLEYRASSRLKELAAPKIRDNFWSMPMSEVSQVSRAAQMAVPSSRILQLSKPKAPATLLEEWDPVPKPKPHVSDHNRLLHLARPKAQSDKCVPDRDPRWEVLDVTKKVVASPRIISLAKPKVRKGLNEGYDRRPLASMSLPPPKASPEKCDQPRPGL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |