Learn More
Abnova™ THEG Recombinant Protein
Artikelnummer. 16199872
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16199872 10 μg 10 Mikrogramm
16109882 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 16199872
Marke: Abnova™ H00051298P01.10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH28574
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 51298
Molekulargewicht 67.43
Name THEG (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGDSRRRSLGNQPSSEAAGRSEREQDGDPRGLQSSVYESRRVTDPERQDLDNAELGPEDPEEELPPEEVAGEEFPETLDPKEALSELERVLDKDLEEDIPEISRLSISQKLPSTTMTKARKRRRRRRLMELAEPKINWQVLKDRKGRCGKGYAWISPCKMSLHFCLCWPSVYWTERFLEDTTLTITVPAVSRRVEELSRPKRFYLEYYNNNRTTPVWPIPRSSLEYRASSRLKELAAPKIRDNFWSMPMSEVSQVSRAAQMAVPSSRILQLSKPKAPATLLEEWDPVPKPKPHVSDHNRLLHLARPKAQSDKCVPDRDPRWEVLDVTKKVVASPRIISLAKPKVRKGLNEGYDRRPLASMSLPPPKASPEKCDQPRPGL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MGC26138
Gebräuchliche Bezeichnung THEG
Gensymbol THEG
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution