missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
THEM4, also known as CTMP, binds specifically to the carboxy-terminal regulatory domain of PKB/Akt at the plasma membrane and acts as a negative regulator, reversing the phenotype of v-Akt-transformed cells. Hypermethylation of the THEM4 promoter and transcriptional downregulation of the gene has been reported in multiple glioblastomas, suggesting that epigenetic regulation of THEM4 may play a role in the progression of this cancer. Bioinformatic analysis, confirmed by in vitro testing, indicates that THEM4 is a broad-range, high activity acyl-CoA thioesterase. Recent reports have also indicated that TMEM4 is a mitochondrial protein whose overexpression is associated with an increase in mitochondrial membrane depolarization and caspase-3 and PARP cleavage, suggesting that THEM4 is involved in the apoptotic program.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | THEM4 |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.63 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | THEM4 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q3UUI3, Q566R0, Q5T1C6 |
| Gen-Alias | CTMP, THEM4 |
| Gensymbole | Them4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?