Learn More
Theophyllin-7-Essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acefylline |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formelmasse | 238.0702 |