Learn More
Theophylline-d6 (dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30312734
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312734 0.05 g 0.05 Gramm
30321905 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312734
Marke: CDN CDND69070.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophilline-D6
CAS 117490-39-8
Summenformel C7 2H6 H2 N4 O2
Menge 0.05 g
Synonym Theophylline-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2nc[nH]c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,3-bis(trideuteriomethyl)-7 H-purine-2,6-dione
Molekulargewicht (g/mol) 186.2
Formelmasse 186.1024 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity