missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Theophyllin-Ethylendiamin wasserfrei, LoGiCal

Artikelnummer. 30464000
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464000 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464000 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1050.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
InChI-Formel InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Lösungstyp Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-purin-2,6-dion;Ethan-1,2-diamin
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 420.43
Menge 10 mg
Formelmasse 420.1982 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.