Learn More
Julabo™ Thermal Badflüssigkeit HL60
Artikelnummer. 15599785
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15599785 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15599785 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8940141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 €
    450.00 € / 5 Liter
    Sparen 82.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal geeignet für alle Ihre Temperatursteuerungsanwendungen. Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Betriebs.
  • Viskosität, Oxidationseigenschaften und Wärmeübertragung von Wärmeträgerflüssigkeiten sind jeweils spezifisch aufeinander abgestimmt. JULABO Temperaturregler
  • JULABO Die Thermalbadflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und für maximale Leistung optimiert. JULABO Instrumente
  • Betriebstemperatur: -60 bis +250 °C
  • Flammpunkt: +124 °C
  • Feuerpunkt: +142  °C
  • Viskosität (kinematisch bei 20 °C in mm² /s): 5,66
  • Dichte (bei 20 °C in g/cm³): 0,92
  • Brühpunkt: -100 °C
  • Siedepunkt: +288  °C
  • Zündtemperatur: +350  °C
  • Thermischer Ausdehnungskoeffizient K -1 : 0,00094
  • Wärmeleitfähigkeit [W/m K]: *0,116
  • Spezifischer Volumenwiderstand [Ohm *cm]: 4x10 14
  • Vorteile:
    • Geringe Toxizität
    • Niedrige Viskosität
    • Hohe Stabilität
    • Minimaler Geruch
    • Gute Wärmeleitfähigkeit
    • Niedrige Korrosionsneigung
    • Große Temperaturbereiche
    • Mit Ablaufhahn
Spezifikation
Beschreibung Durchsichtige Thermal Badflüssigkeit
Kapazität (metrisch) 5 L