Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Bäder
- Wasserbadzubehör
- Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Produktkod. 10551802
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Farbe:
Durchsichtig
Hellbraun
Hellgelb
Klar
Menge:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal M
Thermisch G
Temperaturbereich:
-20 bis +180 °C
-30 bis +80 °C
-40 °C bis +180 °C
-50 bis +105 °C
-80 bis +55 °C
-85 bis +170 °C
0 bis 220 °C
20 bis 250 °C
30 bis 335 °C
40 bis 170 °C
50 bis 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 Liter
10 Stück
5 Liter
5 Stück
18 product options available for selection
| Produktkod. | Farbe | Menge | Modell | Temperaturbereich | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10551802 | Hellbraun | 10 l | HS | 20 bis 250 °C | 10 Liter |
| 11950278 | Klar | 5 l | H10 | -20 bis +180 °C | 5 Liter |
| 11900228 | Durchsichtig | 5 l | Thermal M | 40 bis 170 °C | - |
| 11967458 | Klar | 5 l | H5 | -50 bis +105 °C | 5 Liter |
| 11924738 | Klar | 5 l | H350 | 50 bis 350 °C | 5 Liter |
| 11957458 | Klar | 10 l | H10 | -40 °C bis +180 °C | 10 Liter |
| 11970218 | Klar | 10 l | H5 | -50 bis +105 °C | 10 Liter |
| 11960218 | Klar | 5 l | HY | -80 bis +55 °C | 5 Liter |
| 11950238 | Klar | 10 l | HY | -80 bis +55 °C | 10 Liter |
| 10518530 | Klar | 10 l | HL80 | -85 bis +170 °C | 10 Stück |
| 11960248 | Klar | 5 l | HL80 | -85 bis +170 °C | 5 Liter |
| 10162101 | Hellbraun | 10 l | H20S | 0 bis 220 °C | 10 Liter |
| 11920268 | Hellbraun | 10 l | H250S | 20 bis 250 °C | 10 Liter |
| 11989068 | Hellbraun | 5 l | HS | 20 bis 250 °C | - |
| 11924728 | Hellgelb | 5 l | H335 | 30 bis 335 °C | 5 Stück |
| 11930268 | Hellbraun | 5 l | H250S | 20 bis 250 °C | 5 Stück |
| 11947458 | Hellgelb | 5 l | Thermisch G | -30 bis +80 °C | 5 Liter |
| 10468881 | Durchsichtig | 10 l | Thermal M | 40 bis 170 °C | 10 Liter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10551802
Leverantör
Julabo™
Leverantörsnummer
8940102
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
- Großer Temperaturbereich
- Niedrige Viskosität
- Hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Minimaler Geruch
- Niedrige Korrosionsneigung
- Geringe Toxizität
- Lange Haltbarkeit
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Hellbraun |
| Temperaturbereich | 20 bis 250 °C |
| Typ | Thermal Badflüssigkeit |
| Art der Flüssigkeitszuführung | Wärmebad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen zur Temperaturkontrolle, garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb, Viskosität |
| Enthält | Ablasshahn |
| Modell | HS |
| Menge | 10 l |
| Maximale Temperatur (metrisch) | >400 °C |
| Viskosität | 55 mm2/s bei 20 °C |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?