Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Artikelnummer. 11930268
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Hellbraun
Hellgelb
Klar
Menge:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal M
Thermisch G
Temperaturbereich:
-20 °C bis +180 °C
-30 °C bis +80 °C
-50 °C bis +105 °C
-80 °C bis +55 °C
0 °C bis 220 °C
20 °C bis 250 °C
40 bis 170 °C
50 °C bis 350 °C
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
5 Stück
Artikelnummer. Farbe Menge Modell Temperaturbereich unitSize
11930268 Hellbraun 5 l H250S 20 °C bis 250 °C 5 Stück
11950278 Klar 5 l H10 -20 °C bis +180 °C 5 Liter
11900228 Durchsichtig 5 l Thermal M 40 bis 170 °C -
10551802 Hellbraun 10 l HS 20 °C bis 250 °C 10 Liter
11967458 Klar 5 l H5 -50 °C bis +105 °C 5 Liter
11924738 Klar 5 l H350 50 °C bis 350 °C 5 Liter
11957458 Klar 10 l H10 -20 °C bis +180 °C 10 Liter
11970218 Klar 10 l H5 -50 °C bis +105 °C 10 Liter
11960218 Klar 5 l HY -80 °C bis +55 °C 5 Liter
11950238 Klar 10 l HY -80 °C bis +55 °C 10 Liter
10162101 Hellbraun 10 l H20S 0 °C bis 220 °C 10 Liter
11920268 Hellbraun 10 l H250S 20 °C bis 250 °C 10 Liter
11989068 Hellbraun 5 l HS 20 °C bis 250 °C -
11947458 Hellgelb 5 l Thermisch G -30 °C bis +80 °C 5 Liter
10468881 Durchsichtig 10 l Thermal M 40 bis 170 °C 10 Liter
15 options
Artikelnummer. 11930268
Marke: Julabo™ 8940133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Temperaturbereich 20 °C bis 250 °C
Typ Thermal Badflüssigkeit
Art der Flüssigkeitszuführung Wärmebad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen zur Temperaturkontrolle, garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb, Viskosität
Enthält Ablasshahn
Modell H250S
Menge 5 l
Maximale Temperatur (metrisch) >400 °C
Viskosität 22.3 mm2/s bei 20 °C