Learn More
Brady™ Für den Thermotransferdruck geeignete Etiketten
Artikelnummer. 17190501
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Farbe:
Blau, Weiß
Gelb, Weiß
Grün, Weiß
Grün, Weiß
Orange, Weiß
Rosa, Weiß
Rot, Weiß
Menge:
10.000 Etiketten/Rolle
2500 Etiketten/Rolle
3000 Etiketten/Rolle
missing translation for 'unitSize'
10000 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Code produit. Länge (metrisch) Farbe Menge unitSize
17190501 9,53 mm Gelb, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17100511 9,53 mm Rot, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17110511 9,53 mm Rosa, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17120511 9,53 mm Orange, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17130511 9,53 mm Grün, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17140511 9,53 mm Blau, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17130501 12,70 mm Gelb, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17140501 12,70 mm Rot, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17150501 12,70 mm Rosa, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17160501 12,70 mm Orange, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17170501 12,70 mm Grün, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17180501 12,70 mm Blau, Weiß 2500 Etiketten/Rolle 2500 Stück
17150511 12,70 mm Gelb, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17160511 12,70 mm Rot, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17170511 12,70 mm Rosa, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17180511 12,70 mm Orange, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17190511 12,70 mm Grün, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17100521 12,70 mm Blau, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17170491 12,70 mm Gelb, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17180491 12,70 mm Rot, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17190491 12,70 mm Rosa, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17100501 12,70 mm Orange, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17110501 12,70 mm Grün, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17120501 12,70 mm Blau, Weiß 10.000 Etiketten/Rolle 10000 Stück
17110491 25,40 mm Gelb, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17120491 25,40 mm Rot, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17130491 25,40 mm Rosa, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17140491 25,40 mm Orange, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17150491 25,40 mm Grün, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
17160491 25,40 mm Blau, Weiß 3000 Etiketten/Rolle 3000 Stück
30 options
Product Code. 17190501
Brand: Brady™ 306983
Only null left
Add to basket
Add to basket
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
  • Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird
  • Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung
Specifications
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb, Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; Etikettendrucker der Brady IP™ Serie; BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker; BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Modell THT-304-494-3-YL
Anzahl pro Packung 3000 Sets / Roll
Menge 3000 Etiketten/Rolle
Form Rectangle with Circle
Größe 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320,8 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +70 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,0762 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Länge (metrisch) 9,53 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.375 in.
Durchmesser (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-304-494-3-YL