Learn More
Brady™ Thermotransfer-Etiketten zum Bedrucken, B-408
Artikelnummer. 11568424 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
101,6 x 165.1 mm (B x H)
101,6 x 50,8 mm (B x H)
152.4 x 101.6 mm (B x H)
76,2 x 127 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Packungsgröße:
1 Rollen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Packungsgröße
11568424 76,2 x 25,4 mm (B x H) 1 Rollen
11578424 76,2 x 50,8 mm (B x H) 1 Rollen
11588424 76,2 x 127 mm (B x H) 1 Rollen
11598424 152.4 x 101.6 mm (B x H) 1 Rollen
11508434 101,6 x 50,8 mm (B x H) 1 Rollen
11518434 101,6 x 165.1 mm (B x H) 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11568424 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 035656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    143.08 € / 1 Rollen
    Sparen 5.92 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Thermotransferdrucker. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus repositionierbarem Papier und werden für allgemeine und industrielle Kennzeichnungszwecke verwendet.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6106
Klebstofftyp Acryl, Abnehmbar
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Papier (B-408)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THT-18-408-3
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten pro Rolle
Menge 3000/Pk.
Form Rechteck
Größe 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Größe (metrisch) 76,2 x 25,4 mm (B x H)
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Abmessungen (L x B) 25.40 x 76.20 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 76.20 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-408-3