Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-424
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus Standardpapier (B-424).
Marke:  Brady™ 030153
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13019242
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Hergestellt aus kontrast- und wischfestem Papier
Spezifikation
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6100
Ohne
Matt
Papier (B-424)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
-40 °C
1000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
101,6 x 152,4 mm (B x H)
-40 °C bis 180 °C
0.089 mm
6 in.
101,60 mm
6 in.
THT-25-424-1
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung
1
THT-25-424-1
1000
101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
-40 °F bis 365 °F
0,0035 in.
101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
4 in.
101.60 mm
152.4 mm