Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Zertifizierungen
UL-anerkannt, Halogen-frei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker, BBP81 Etikettendrucker |
| Material | Nylongewebe |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,800 in. |
| Breite (metrisch) | 20,320 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,437 in. |
| Höhe (metrisch) | 36,500 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0065 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,165 mm |
| Mehr anzeigen |