Learn More
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ bedruckbare Etiketten werden aus Universalpapier hergestellt und für Thermotransferdrucker verwendet
Marke: Brady™ 030138
Spezifikation
| Weiß | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Matt | |
| Papier | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1.344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
| 1000/Rolle | |
| -70 °C bis +50 °C | |
| 0,089 mm | |
| 3 in. | |
| 2 in. | |
| 3 in. | |
| THT-19-424-1 |
| Empfohlene Farbband-Serie: 4300 | |
| Weiß | |
| Für IP™ geeignet | |
| Thermal Transfer | |
| Allgemeine und industrielle Kennzeichnung | |
| THT-19-424-1 | |
| Rechteck | |
| 0,0035 in. | |
| 50,80 x 76,20 mm | |
| 76,2 mm | |
| 50,8 mm | |
| 76.20 mm |