Learn More
Brady™ Thermotransferetiketten
Artikelnummer. 17100491
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Menge:
10.000 Etiketten/Rolle
1500 Etiketten/Rolle
2500 Etiketten/Rolle
3000 Etiketten/Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm
Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Packungsgröße:
10000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. 17100491
Marke: Brady™ 302995
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferetiketten
  • Laboranwendungen:
    • Zentrifuge
    • Eppendorf- & PCR-Röhrchen
    • Konische & große Röhrchen
    • Fläschchen & Röhrchen
  • Drucker-Kompatibilität:
    • BBP™11-Etikettendrucker
    • BBP™12-Etikettendrucker
    • Etikettendrucker der Brady IP™ Serie
    • BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker
    • BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker
    • THT Drucker mit 76 mm-Kern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Durchscheinend
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polypropylen
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; Etikettendrucker der Brady IP™ Serie; BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker; BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Modell THT-306-7600-3
Anzahl pro Packung 3000 Sets / Roll
Menge 3000 Etiketten/Rolle
Form Rectangle with Circle
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +120 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,24 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12,70 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.44 in.
Durchmesser (metrisch) 11,18 mm
Gewicht (metrisch) 350 g
Alternate Part Number THT-306-7600-3