Learn More
Brady™ Thermotransferetiketten
Artikelnummer. 17130481
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Menge:
10.000 Etiketten/Rolle
1500 Etiketten/Rolle
2500 Etiketten/Rolle
3000 Etiketten/Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm
Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Packungsgröße:
10000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Menge Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
17130481 12,70 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm 1500 Stück
17110481 9,53 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17140481 9,53 mm 2500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen 2500 Stück
17150481 9,53 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17190481 9,53 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17120481 12,70 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm 1500 Stück
17100481 12,70 mm 2500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 2500 Stück
17100491 12,70 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17160481 12,70 mm 10.000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 10000 Stück
17180471 15,24 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17170471 15,24 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17190471 25,40 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17170481 25,40 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17180481 25,40 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
14 options
Artikelnummer. 17130481
Marke: Brady™ 302987
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferetiketten
  • Laboranwendungen:
    • Zentrifuge
    • Eppendorf- & PCR-Röhrchen
    • Konische & große Röhrchen
    • Fläschchen & Röhrchen
  • Drucker-Kompatibilität:
    • BBP™11-Etikettendrucker
    • BBP™12-Etikettendrucker
    • Etikettendrucker der Brady IP™ Serie
    • BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker
    • BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker
    • THT Drucker mit 76 mm-Kern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Durchscheinend
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polypropylen
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Modell THT-309-7600-1.5SC
Anzahl pro Packung 1500 Sets / Roll
Menge 1500 Etiketten/Rolle
Form Rectangle with Circle
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +120 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,24 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12,70 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.44 in.
Durchmesser (metrisch) 11,18 mm
Gewicht (metrisch) 300 g
Alternate Part Number THT-309-7600-1.5SC