Learn More
Brady™ Thermotransferetiketten
Artikelnummer. 17180471
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Menge:
10.000 Etiketten/Rolle
1500 Etiketten/Rolle
2500 Etiketten/Rolle
3000 Etiketten/Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm
Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Unit Size:
10000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Product Code. 17180471
Brand: Brady™ 302982
Only null left
Add to basket
Add to basket
Thermotransferetiketten
  • Laboranwendungen:
    • Zentrifuge
    • Eppendorf- & PCR-Röhrchen
    • Konische & große Röhrchen
    • Fläschchen & Röhrchen
  • Drucker-Kompatibilität:
    • BBP™11-Etikettendrucker
    • BBP™12-Etikettendrucker
    • Etikettendrucker der Brady IP™ Serie
    • BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker
    • BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker
    • THT Drucker mit 76 mm-Kern
Specifications
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Durchscheinend
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polypropylen
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Modell THT-302-7600-1.5SC
Anzahl pro Packung 1500 Label(s) / Roll
Menge 1500 Etiketten/Rolle
Form Rectangle
Größe 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +120 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 17,78 mm
Dimensions (LxW) 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,6 in.
Länge (metrisch) 15,24 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,625 in.
Breite (metrisch) 41,28 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 41.28 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 mm
Gewicht (metrisch) 200 g
Alternate Part Number THT-302-7600-1.5SC