Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels, Circular
Artikelnummer. p-4909780
Click to view available options
Enthält:
1 in.-Kern, Zweitetikett
3 in.-Kern, Zweitetikett
Größe (angloamerikanisch):
0,375 x 1 in. (B x H)
0,5 x 1 in. (B x H)
Größe (metrisch):
12,7 x 25,4 mm (B x H)
9,5 x 25,4 mm (B x H)
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 17170151
Marke: Brady™ 121002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Circular printable labels for thermal transfer printers
Druckerkompatibilität
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermotransferdrucker
Dieses Material ist mit dem entsprechenden Band UL-anerkannt. Verwenden Sie Brady Ribbon Teile-Nr. R4902.
Bestellinformation
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polypropylen
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker – 1 in.-Kern
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Fläschchenverschlüsse
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Enthält 3 in.-Kern, Zweitetikett
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Modell THT-249-7425-2
Anzahl pro Packung 2000 Sets / Roll
Menge 2000/Rolle
Form Rectangle with Circle
Größe 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Größe (angloamerikanisch) 0,375 x 1 in. (B x H)
Größe (metrisch) 9,5 x 25,4 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Länge (angloamerikanisch) 0.375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in.
Höhe (metrisch) 9.53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-249-7425-2