Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series
Artikelnummer. 11588414
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
299,9 m x 109,9 mm (984 ft. x 4,33 in.)
299,9 m x 59,9 mm (984 ft. x 2,36 in.)
299,9 m x 83 mm (984 ft. x 3,27 in.)
984 ft. x 2,36 in.
984 ft. x 4.33 in.
missing translation for 'unitSize'
1 Rollen
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11588414
missing translation for 'mfr': Brady™ 035264
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designed for use with thermal transfer printers. Brady Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series have resin/wax formulation and feature reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability.
  • Fiber ribbon core with resin formulation
  • High density, solvent, high heat and scratch resistant
  • For use with thermal transfer printers
Especificaciones
Produkttyp Thermotransfer-Farbband, 4400 Serie
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Label Printers
Breite (angloamerikanisch) 2.76 in.
Länge (metrisch) 300.00 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 299,9 m x 109,9 mm (984 ft. x 4,33 in.)
Beschreibung Harzrezeptur
Format Farbband mit offenem Kern
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1
Alternate Part Number R4407-WT
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado