Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wischtücher
Artikelnummer. 15722396 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 20 cm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15722396 18 x 20 cm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15722396 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX2068B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgestattet mit lasergeschnittenem, versiegeltem Polyester, gewaschen in einer ISO-Klasse 4 und ideal für Allzweckanwendungen in kritischen Reinräumen und höheren Umgebungen
  • Thermisch abgedichtete (Laser-)Kanten für die Partikel- und Faserkontrolle
  • 100 % Endlosfilament, doppelt gestricktes Polyestergewebe
  • Gute Saugfähigkeit, Wischeffizienz und Abriebfestigkeit
  • Chemisch kompatibel mit Standardlösungsmitteln und Alkoholen
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Lösungsmittelsichere Bag-Within-A-Bag™ Reinraumverpackung zum Schutz des Produkts
  • RoHS- und REACH-konform
  • Farbcodierte Verpackung für einfache Erkennung
  • Halbleiter und Mikroelektronik — allgemeine Wisch- und Reinigungsanforderungen
  • Sterile Anwendungen — autoklavierbar
  • USP 797-Umgebungen
  • Reinigung von Medizinprodukten
  • Reinigung der Videoanzeige und Instrumententafel
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 18 x 20 cm
Verpackungsmenge 200 Wischtücher/Beutel, lose verpackt, 10 Beutel/Karton